Probetas graduadas Nalgene®, PMP, Thermo Scientific
Proveedor: Thermo Scientific
Nalgene®
3663-0250 3663-2000 3663-0050 3663-0100 3663-0500 3663-1000 3663-0025 3663-4000 3663-0010
24780-061CS 13501.86 MXN
24780-061 24780-083 24780-108 24780-163 24780-141 24780-185 24780-120 24780-040 24780-028
Probetas graduadas Nalgene®, PMP, Thermo Scientific
Probetas Probetas graduadas
Las probetas graduadas son adecuadas para usarlas con alimentos y bebidas.
  • Calibradas para contener/trasvasar
  • Transparencia perfecta
  • Excelente resistencia al calor
  • Excelente resistencia química
  • Irrompibles
  • Resisten el uso continuo a 350 °F
Las líneas de graduación moldeadas en la parte posterior de las probetas garantizan lecturas del nivel de líquido más precisas y sencillas. La base grande azul resiste la inclinación y está fabricada con polipropileno moldeado de resistencia superior frente a grietas, desconchones y roturas.
Certificaciones: Las probetas cumplen las especificaciones de ASTM clase B E1272 y la norma ISO 6706. La resina de polimetilpenteno cumple con los requisitos de la norma CFR 21, parte 177.1520 de la enmienda de aditivos alimentarios de la Ley federal de alimentos y fármacos.