Probetas graduadas de escala sencilla de VWR®, polipropileno
Proveedor: VWR
VWR®
28457-6000 28455-6000 28452-6000 28456-6000 28454-6000 28453-6000 28458-6000
65000-006CS 2640 MXN
65000-006 65000-004 65000-008 65000-010 65000-002 65000-012 65000-000
Probetas graduadas de escala sencilla de VWR®, polipropileno
Probetas Probetas graduadas
La superficie de plástico de polipropileno (PP) "no húmeda" de las probetas graduadas de escala sencilla elimina el menisco cóncavo y permite que la lectura sea más fácil y precisa.
  • Estructura de polipropileno
  • Resistentes a productos químicos
  • Esterilizables en autoclave
  • Escala métrica sencilla con números en relieve para una lectura fácil
  • Los bordes superiores acampanados y los picos grandes facilitan el vertido
  • Las bases en forma octogonal evitan la inclinación y el balanceo
Las probetas son resistentes a productos químicos y se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (250 °F).