Vasos de precipitados de VWR®, PTFE
Proveedor: VWR, part of Avantor
VWR®
007.005 007.1000 007.400 007.5000 007.250 007.050 007.025 007.010 007.500 007.2000 007.150 007.100 007.600
89026-012EA 621.84 MXN
89026-022 89026-034 89026-012 89026-020 89026-010 89026-032 89026-030 89026-028 89026-026 89026-016 89026-024 89026-014 89026-036
Vasos de precipitados de VWR®, PTFE
Vasos de precipitados
Estos vasos de precipitados, moldeados isostáticamente en PTFE puro aprobados por la FDA, incorporan un pico de vertido y tienen una base mecanizada para una buena transferencia de calor.
  • Químicamente resistentes e inertes
  • Esterilizables en autoclave
La base mecanizada proporciona una buena transferencia de calor en estos vasos de precipitados de PTFE.