Lunas de reloj PYREX®, Corning®
Proveedor: Corning Life Sciences
PYREX®
9985-75 9985-100 9985-125 9985-65 9985-150 9985-90
66110-043CS 16347.09 MXN
66110-043 66110-087 66110-101 66110-021 66110-123 66110-065
Lunas de reloj PYREX®, Corning®
Vidrios de relojes
Se utilizan para llevar a cabo evaporaciones en una placa caliente o sobre fuego abierto
Moldeado al mismo radio de curvatura para un apilamiento estable y conveniente. La pared gruesa y el borde uniforme pulido al fuego proporcionan fuerza mecánica. El diámetro exterior no puede controlarse dentro de límites estrechos y puede esperarse que ocurra un leve grado de defectos de circularidad.
También se usan como cubiertas para vasos de precipitado calentados.