Soporte para crisoles Walter
Proveedor: Plasticoid Company
VCHWGS
24065-000PK 1839.68 MXN
24065-000
Soporte para crisoles Walter
Soportes Mangas protectoras
Soporte de crisoles de caucho para usar con crisoles Gooch o crisoles similares en el cuello de un matraz de succión estándar
  • Para usar con crisoles de 20 a 35 ml y matraces de 250 a 1000 ml
Información de suministro: Se suministra con embudo