Crisoles y tapas de níquel de VWR®
Proveedor: VWR
VWR®
11648-200 11648-198 11648-203 11648-201 11648-202 11648-199
82027-560CS 49930.65 MXN
82027-560 82027-562 82027-556 82027-558 82027-564 82027-566
Crisoles y tapas de níquel de VWR®
Crisoles
Los crisoles y las tapas de forma alta están hechos de níquel puro de una sola pieza.
Son altamente resistentes a álcalis diluidos y pueden resistir temperaturas de hasta 800 °C (1472 °F).
Información para pedidos: Los crisoles y las tapas se venden por separado.