Cada herramienta tiene dos extremos con formas diferentes para adaptarse mejor a las necesidades del usuario.
- Hechas de acero inoxidable pulido
- Gran variedad de herramientas para muestreo
- Resistentes para una mayor vida útil y una limpieza sencilla
- Esterilizables en autoclave
Los extremos de las herramientas incluyen dos cucharas pequeñas para transferir y recoger material seco y líquido, y ocho espátulas planas de varias anchuras y longitudes para mezclar, raspar y esparcir material.
Seis de las herramientas tienen extremos cuadrados y dos redondeados para trabajar en tubos de ensayo. Se pueden utilizar dos espátulas en forma de V de diferentes tamaños para recoger muestras o transferir material sin derrames. Las pinzas de punta no afilada incorporan una superficie interior dentada para manipular muestras de forma segura y las asas ranuradas permiten un mejor agarre.
El kit incluye seis pequeñas herramientas diferentes con doble extremo y un conjunto de pinzas. Todas las herramientas están hechas de acero inoxidable pulido para una mayor vida útil y una limpieza sencilla. Un estuche de transporte protege y organiza las herramientas cuando no se usen. Las herramientas se pueden esterilizar en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F).