Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Nalgene® Labtop Coolers, –20°C, Thermo Scientific
Proveedor: NALGE NUNC INTERNATIONAL MX
Nalgene®
5115-0012 5115-0032
24270-225EA 8878.63 MXN InStock
24270-226 24270-225
Nalgene® Labtop Coolers, –20°C, Thermo Scientific
Refrigerantes Refrigeradores de sobremesa
Durable polycarbonate coolers are ideal for keeping reagents and enzymes cold on the benchtop
The 32-tube cooler maintains temperature below –15 to –20°C for up to two hours during room temperature use. The 12-tube cooler maintains temperature below –15 to –20°C for one hour.
Coolers hold 1.5 to 2.0mL microtubes. Individual holes can be modified to hold 0.2 to 0.5mL tubes by inserting the adapters that are supplied with each cooler. The recessed inner surfaces of both lids permit taller screw-top microtubes to be stored. The keyed lids maintain and feature a gridded write-on surface for sample identification. Break-resistant, stackable design saves space. Rubber feet on the bottom keep the cooler from sliding on the bench surface. Usable to –135°C (–211°F).
They can be used to protect enzymes, PCR reagents, and other biological samples from temperature fluctuations and power outages in the freezer.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.