Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
VWR® Benchtop Cryogenic Racks
Proveedor: VWR International
VWR®
2731-220-300 2730-220-300
89004-560CS 10912 MXN InStock
89004-560 89004-558
VWR® Benchtop Cryogenic Racks
Refrigerantes Refrigeradores de sobremesa
These reversible benchtop chillers hold either 0.5 or 0.65 mL tubes on one side and 1.5 to 2.0 mL tubes on the other.
  • Constructed of polycarbonate
  • Can maintain cold temperatures for up to four hours, allowing ample time to work with frozen samples
Racks are available in two temperature ranges and can be frozen overnight for maximum duration. The gel fill is non-toxic.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
ESPECIFICACIONES
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.