Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Modular Spill Containment Platforms with Grating, Eagle Manufacturing
Proveedor: EAGLE MFG CO
1633 1634 1632
56618-544EA 6063.37 MXN InStock
56609-993 56618-546 56618-544
Modular Spill Containment Platforms with Grating, Eagle Manufacturing
Almacén
Economical, low-profile platform units support 208.2L (55gal.) drums, provide incidental spill containment, and connect to form multiple configurations.
Constructed of chemical-resistant high-density polyethylene. Translucent tub is safety yellow with black grating supports. Grating has 4.4cm (13/4") square openings and removes easily for cleaning. Polyethylene ramp (56610-212) fits all platform units and simplifies drum placement.
Información para pedidos: One-drum platform includes one U-channel connector for joining units; Two- and four-drum platforms include two connectors.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
ACCESORIOS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.