Order Entry
VWR® High and Low Form Porcelain Crucibles
undefined
VWR® High and Low Form Porcelain Crucibles
High Form Crucibles
  •  
    Capacity
    Ø
    Height
  • 89037-988
    5 ml
    24 mm
    20 mm
    Paquete de 6
    Paquete de 6 - $191.34
    $191.34
    Case de 4 (6 X 6UN)
    Case de 4 (6 X 6UN) - $208.56
    $208.56
    Paquete de 6
       $191.34
    Case de 4 (6 X 6UN)
       $208.56
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 89038-002
    250 ml
    88 mm
    72 mm
    Paquete de 3
    Paquete de 3 - $307.97
    $307.97
    Case de 8 (3 X 3UN)
    Case de 8 (3 X 3UN) - $335.69
    $335.69
    Paquete de 3
       $307.97
    Case de 8 (3 X 3UN)
       $335.69
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 89038-000
    100 ml
    65 mm
    54 mm
    Paquete de 3
    Paquete de 3 - $227.35
    $227.35
    Case de 8 (3 X 3UN)
    Case de 8 (3 X 3UN) - $247.81
    $247.81
    Paquete de 3
       $227.35
    Case de 8 (3 X 3UN)
       $247.81
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 414004-233
    100 ml
    60 mm
    62 mm
    Paquete de 1
    Paquete de 1 - $599.26
    $599.26
    Case de 6 (1 X 1UN)
    Case de 6 (1 X 1UN) - $653.19
    $653.19
    Paquete de 1
       $599.26
    Case de 6 (1 X 1UN)
       $653.19
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 89037-998
    50 ml
    53 mm
    43 mm
    Paquete de 6
    Paquete de 6 - $390.74
    $390.74
    Case de 4 (6 X 6UN)
    Case de 4 (6 X 6UN) - $425.91
    $425.91
    Paleta de 616 (6 X 6UN)
    Paleta de 616 (6 X 6UN) - $240,697.81
    $240,697.81
    Paquete de 6
       $390.74
    Case de 4 (6 X 6UN)
       $425.91
    Paleta de 616 (6 X 6UN)
       $240,697.81
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 414004-232
    50 ml
    51 mm
    47 mm
    Paquete de 1
    Paquete de 1 - $435.87
    $435.87
    Case de 6 (1 X 1UN)
    Case de 6 (1 X 1UN) - $475.10
    $475.10
    Paquete de 1
       $435.87
    Case de 6 (1 X 1UN)
       $475.10
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 89037-996
    40 ml
    50 mm
    40 mm
    Paquete de 6
    Paquete de 6 - $343.96
    $343.96
    Case de 4 (6 X 6UN)
    Case de 4 (6 X 6UN) - $374.92
    $374.92
    Paquete de 6
       $343.96
    Case de 4 (6 X 6UN)
       $374.92
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 414004-231
    20 ml
    40 mm
    35 mm
    Paquete de 1
    Paquete de 1 - $339.14
    $339.14
    Case de 6 (1 X 1UN)
    Case de 6 (1 X 1UN) - $369.67
    $369.67
    Paquete de 1
       $339.14
    Case de 6 (1 X 1UN)
       $369.67
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 89037-994
    30 ml
    43 mm
    37 mm
    Paquete de 6
    Paquete de 6 - $324.08
    $324.08
    Case de 4 (6 X 6UN)
    Case de 4 (6 X 6UN) - $353.25
    $353.25
    Paquete de 6
       $324.08
    Case de 4 (6 X 6UN)
       $353.25
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 89037-992
    15 ml
    35 mm
    29 mm
    Paquete de 6
    Paquete de 6 - $208.54
    $208.54
    Case de 4 (6 X 6UN)
    Case de 4 (6 X 6UN) - $227.31
    $227.31
    Paquete de 6
       $208.54
    Case de 4 (6 X 6UN)
       $227.31
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 89037-990
    10 ml
    31 mm
    26 mm
    Paquete de 6
    Paquete de 6 - $194.02
    $194.02
    Case de 4 (6 X 6UN)
    Case de 4 (6 X 6UN) - $211.48
    $211.48
    Paquete de 6
       $194.02
    Case de 4 (6 X 6UN)
       $211.48
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
Low Form Crucibles
  •  
    Capacity
    Ø
    Height
  • 89040-208
    2 ml
    18 mm
    12 mm
    Paquete de 6
    Paquete de 6 - $231.65
    $231.65
    Case de 4 (6 X 6UN)
    Case de 4 (6 X 6UN) - $252.50
    $252.50
    Paquete de 6
       $231.65
    Case de 4 (6 X 6UN)
       $252.50
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 89038-022
    8 ml
    32 mm
    20 mm
    Paquete de 6
    Paquete de 6 - $237.01
    $237.01
    Case de 4 (6 X 6UN)
    Case de 4 (6 X 6UN) - $258.34
    $258.34
    Paquete de 6
       $237.01
    Case de 4 (6 X 6UN)
       $258.34
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 89038-034
    250 ml
    102 mm
    60 mm
    Paquete de 6
    Paquete de 6 - $615.94
    $615.94
    Case de 4 (6 X 6UN)
    Case de 4 (6 X 6UN) - $671.37
    $671.37
    Paquete de 6
       $615.94
    Case de 4 (6 X 6UN)
       $671.37
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 89038-030
    100 ml
    76 mm
    46 mm
    Paquete de 6
    Paquete de 6 - $445.55
    $445.55
    Case de 4 (6 X 6UN)
    Case de 4 (6 X 6UN) - $485.65
    $485.65
    Paquete de 6
       $445.55
    Case de 4 (6 X 6UN)
       $485.65
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 89038-028
    50 ml
    61 mm
    37 mm
    Paquete de 6
    Paquete de 6 - $390.74
    $390.74
    Case de 4 (6 X 6UN)
    Case de 4 (6 X 6UN) - $425.91
    $425.91
    Paquete de 6
       $390.74
    Case de 4 (6 X 6UN)
       $425.91
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 89038-026
    30 ml
    50 mm
    31 mm
    Paquete de 6
    Paquete de 6 - $329.99
    $329.99
    Case de 4 (6 X 6UN)
    Case de 4 (6 X 6UN) - $359.69
    $359.69
    Paquete de 6
       $329.99
    Case de 4 (6 X 6UN)
       $359.69
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 89038-024
    17 ml
    41 mm
    26 mm
    Paquete de 6
    Paquete de 6 - $242.94
    $242.94
    Case de 4 (6 X 6UN)
    Case de 4 (6 X 6UN) - $264.80
    $264.80
    Paquete de 6
       $242.94
    Case de 4 (6 X 6UN)
       $264.80
    Accessories