Crisoles Gooch de VWR®, porcelana
Proveedor: VWR
VWR®
J-147 J-145 J-143 J-146 J-144
89038-044CS 4817.74 MXN
89038-044 89038-042 89038-040 89038-038 89038-046
Crisoles Gooch de VWR®, porcelana
Crisoles
Los crisoles de porcelana química Gooch se utilizan en la determinación de sólidos suspendidos totales.
  • Interior y exterior vidriados
  • Resistentes a productos químicos
Vidriado por dentro y fuera excepto en la superficie inferior externa y el borde. Fondo perforado. El crisol Gooch con orificios en la pared tiene dos agujeros para la suspensión en un aparato de extracción. Se puede utilizar en temperaturas de hasta 1150 °C (2102 °F).
Información para pedidos: Las tapas se venden por separado.