Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
VWR® Lead Ring Flask Weights
Proveedor: VWR International
VWR®
80018-0117 80018-0118 80018-0116 80018-0119 80018-0120
29700-026EA 1095.54 MXN InStock
29700-026 29700-048 29700-004 29700-060 13196-076
VWR® Lead Ring Flask Weights
Pesas Pesas de matraces
Protect and stabilize expensive glassware with Vikem® vinyl-coated lead rings.
  • Stabilize glassware immersed in water baths
  • Reduce floating, breakage and chemical spills
  • Coated with bright red Vikem® vinyl
  • Chemical-resistant
  • Will not scratch flasks
  • Available in five diameter/weight combinations
Vikem® vinyl coated lead rings stabilize glassware immersed in water baths, thereby reducing floating, breakage, and chemical spills.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.