Conectores cilíndricos de VWR®
Proveedor: VWR
VWR®
K464-VWR K520-VWR K1414-VWR K521-VWR K468-VWR K1410-VWR K526-VWR K1250-VWR K460-VWR K1251-VWR K465-VWR K1411-VWR K463-VWR K462-VWR K1415-VWR K1416-VWR K466-VWR K1412-VWR K1252-VWR K467-VWR K1253-VWR K461-VWR K459-VWR
46600-068CS 2612.15 MXN
46600-144 46600-122 46600-056 46600-068 46600-058 46600-124 46600-146 46600-136 46600-126 46600-148 46600-138 46600-128 46600-092 46600-070 46600-060 46600-072 37001-048 46600-062 46600-140 46600-064 46600-086 46600-088 46600-066
Conectores cilíndricos de VWR®
Racores y conectores
Estos conectores transparentes de polipropileno son adecuados para hacer conexiones en diversos sistemas de tuberías y líneas de vacío.
  • Estructura de polipropileno
  • Cuatro configuraciones
  • Brazos cilíndricos dentados
  • Excelente resistencia a los productos químicos y a la temperatura
Los brazos dentados cilíndricos sostienen la tubería firmemente sin que se deslice y admiten caudales de hasta 20 psi. Los conectores ofrecen una excelente resistencia química y térmica y se pueden esterilizar en autoclave. Solo para uso general. Incompatible con ADI.