Dispensadores para botellas ceramus™, Hirschmann
Proveedor: Hirschmann Laborgeräte
Ceramus™
9342300 934210010 9362000 9352000 934200010 933210010 932210010 933200010 931200010 9362100 932200010 9352100 931210010
83007-654EA 24534.37 MXN
83007-654 83007-644 83007-634 83007-656 83007-646 83007-650 83007-640 83007-652 83007-642 83007-658 83007-636 83007-648 83007-638
Dispensadores para botellas ceramus™, Hirschmann
Dispensadores de la parte superior del frasco
Los dispensadores cuentan con un émbolo cerámico de óxido de aluminio puro sólido al 99,7 %, que garantiza el más alto grado de resistencia química, sin abrasión o hinchazón.
Los dispensadores cuentan con un medidor gradual interno y un disco de ajuste de volumen de micropasos con mecanismo de trinquete que garantiza resultados reproducibles y está calibrado de por vida
El cilindro está fabricado con vidrio DURAN® (borosilicato 3,3) calibrado y es, al igual que las válvulas, predominantemente inerte y sin desgaste. La bola y el asiento están hechos de vidrio de borosilicato 3,3, los resortes de válvula están hechos de Hastelloy®, el bloque de válvulas y la carcasa están hechos del copolímero ECTFE (etileno clorotrifluoretileno), y los tubos de aspiración y dispensación están hechos de FEP (etileno propileno fluorado). El tubo de aspiración robusto está firmemente atornillado al dispositivo, lo que evita que se formen burbujas de aire durante la aspiración.
La unidad ceramus HF (83007-658) está diseñada específicamente para dispensar ácido fluorhídrico y otros medios problemáticos. Esta unidad cuenta con componentes de cerámica en lugar de vidrio.
Un sistema de recirculación de reactivos garantiza un cebado rápido y sencillo, y evita los residuos de reactivos. Las unidades cuentan con una conexión Luer-lock para un filtro o tubo seco; un tubo de descarga fuerte y estable con tapa; una carcasa de protección; un mango de émbolo con empuñadura ergonómica; y rotación de 360° para que las etiquetas o las letras de la botella puedan girarse para que siempre estén orientadas cara al usuario. El dispositivo completo puede esterilizarse en autoclave a 121 °C (250 °F). Todas las piezas se pueden desmontar fácilmente.
Información para pedidos: Cada unidad incluye un tubo de aspiración, tubo de recirculación, llave para conectar/desconectar las válvulas, tres adaptadores de rosca (A32, A38 y S40) y un certificado de control de calidad individual que documenta el número de serie y cinco valores de prueba, y confirma la conformidad de acuerdo con los pesos y medidas. Los dispensadores que alojan volúmenes de hasta 10 ml se suministran con una botella de vidrio ámbar de 946 ml (32 oz.). Existen dispensadores capaces de usar ácido clorhídrico con análisis de trazas de metales; póngase en contacto con su representante de ventas de VWR para obtener más información.
Precaución: Nota: Los dispensadores no están destinados a utilizarse para el análisis de trazas de metales con ácido clorhídrico (con la excepción del dispensador 83007-658).