Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
VWR® Poxygrid® 50 mL Centrifuge Tube Rack
Proveedor: VWR International
VWR® Poxygrid®
19858-5001 19858-5002
60916-101EA 1469.71 MXN InStock
60916-101 60916-156
VWR® Poxygrid® 50 mL Centrifuge Tube Rack
Gradillas Soportes de tubos de ensayo
This black epoxy-coated rack of heavy-gauge steel wire holds 30 mm diameter or smaller centrifuge tubes in a 4 x 6 pattern, 24 tubes per rack.
  • Center shelf prevents smaller tubes from sliding out
  • Holds 24 centrifuge tubes, 30mm diameter or smaller
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
These 50 mL centrifuge tube rack are made of wire, vinyl coated. Openings are 31.75mm (1-1/4") square with smaller holes in bottom shelf to keep conical tubes vertical. Top deck height is 7.9 cm (3.1") high and four feet raise the total height to 10 cm (3.93"). Chemical and corrosion-resistant steel wire is coated with heat-cured epoxy and are unaffected by organic solvents, salts, weak acids, and weak alkalis.
Información para pedidos: Rack is also available in zinc plated format.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.