Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Dispositivo portátil de pipeteado Pipet Aid® XP, Drummond Scientific
Proveedor: DRUMMOND SCIENTIFIC COMPANY
Pipet-Aid®
4-000-101 4-000-102 4-000-201
53498-105EA 13253.21 MXN InStock
53498-105 53440-188 490007-170
Dispositivo portátil de pipeteado Pipet Aid® XP, Drummond Scientific
Pipetas Pipeteadores
La pipeta portátil Aid® XP admite pipetas estándar de vidrio o plástico de 1 a 100 ml y proporciona ocho horas de pipeteado sin recarga.
  • Dispositivo de pipeteado ligero y compacto
  • Tres ajustes de velocidad que proporcionan un control más preciso
  • Sustitución sencilla de la batería del controlador
  • Revólver EZ Grip con filtro de membrana doble
  • Soporte extraíble
  • Soporte de pared de tipo funda
El controlador cuenta con un revólver de cultivo de tejidos de bloqueo que ayuda a eliminar la contaminación cruzada debida al exceso de pipeteado.
Este dispositivo de pipeteado utiliza el control de la yema de los dedos para aspirar y dispensar líquidos en tres rangos de velocidad: lento, medio y rápido. Elija la combinación de rango de velocidad que mejor se adapte a su aplicación o a la viscosidad del líquido. La velocidad media es adecuada para la mayoría de las técnicas rutinarias. La velocidad más rápida puede suministrar hasta 50 ml en cinco segundos y puede llenar rápidamente las pipetas o descomponer los grupos de células. La velocidad lenta resulta ideal con pipetas pequeñas o cuando se requiere una dispensación más precisa. Existe un modelo de drenaje por gravedad, que sustituye la función de drenaje por gravedad (G) por el modo rápido del botón de dispensación.
Este revólver incorpora un filtro hidrófilo e hidrófobo de 0,8 µm que sirve de barrera a las partículas de 0,1 µm y evita su uso posterior una vez contaminado por el fluido. El trabajo puede reanudarse poco después de una sencilla sustitución del filtro y la descontaminación del revólver. Diseñado para minimizar la fatiga del operador, el modelo Pipet Aid® XP es compacto y ligero. Una batería recargable de 9 V (Ni-MH) alimenta el controlador de la pipeta, y el compartimento de la batería es de fácil acceso. El revólver de cultivo de tejidos, que cuenta con un elemento filtrante único, evita el paso de aire en cualquier dirección si se moja, alertando al usuario sobre la posible contaminación del accesorio de caucho.
Certificaciones: Homologación UL. Certificado por CSA.
Información para pedidos: Este kit incluye un recargador de 110 V y un revólver para cultivo de tejidos negro con carcasa, juntas, accesorio de caucho y cuatro filtros. El paquete de arcoiris de la carcasa externa del revólver contiene una unidad de cada color: azul, verde, naranja, rojo, violeta y amarillo. Se pueden encargar filtros adicionales por separado.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.