Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Extran® 300 Liquid Detergent for Manual Washing, MilliporeSigma
Proveedor: THOMAS SCIENTIFIC INC MX
extran®
EX0996-7 EX0996-1 EX0996-2 EX0996-1 EX0996-20 EX0996-20 EX0996-2 EX0996-7
EM-EX0996-1CS 11798.86 MXN InStock
CAEX0996-7 CAEX0996-1 CAEX0996-2 EM-EX0996-1 CAEX0996-20 EM-EX0996-20 EM-EX0996-2 EM-EX0996-7
Extran® 300 Liquid Detergent for Manual Washing, MilliporeSigma
Soluciones de limpieza Detergentes y limpiadores de superficie
When diluted with water, concentrates can clean by themselves without leaving residues
Extran 300 Liquid Detergent is a powerful liquid concentrate specially formulated to remove stubborn contamination and burnt-on residues. Especially effective at removing organic materials such as blood and proteins. Phosphate- and halogen-free. Works well in ultrasonic cleaning baths. Can be used on glass, plastic, quartz, porcelain, ferrous metal, and rubber equipment and apparatus. Dose 10 to 200 mL/L. pH of 1% solution is 10.1.
For routine laboratory applications, no scrubbing is necessary once items are removed from the cleaning bath. For best results, items to be cleaned should be soaked for 2 to 24 hours, and rinsed with distilled water immediately after removal from cleaning bath.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
ACCESORIOS
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.