Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
NovaClean™ Floor Cleaner/Detergent, Concentrated, Micronova
Proveedor: MICRONOVA MFG INC
NovaClean™
NC1-5G NC1-Q NC1-55G NC1-G
68400-012CS 9657.28 MXN InStock
68400-016 68400-011 94023-788 68400-012
NovaClean™ Floor Cleaner/Detergent, Concentrated, Micronova
Soluciones de limpieza Detergentes y limpiadores de superficie
This all-purpose cleanroom detergent can be used on most floors, walls, and ceilings
When used at recommended dilutions, both sodium and potassium levels are detectable only in parts per billion. Biodegradable. Filtered, filled, and bagged in a cleanroom environment.
Filtered to 0.1µm. Low-ionic concentrated formula will not generate static charge or affect the efficiency of conductive flooring.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
ESPECIFICACIONES
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.