Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
VWR® Viscometer with Pear-Shaped Bulbs
Proveedor: VWR International
VWR®
OST
66044-007EA 5141.81 MXN InStock
66044-007
VWR® Viscometer with Pear-Shaped Bulbs
Viscosímetros Viscosímetros capilares
For determination of relative viscosities by measuring time of flow of a definite volume of fluid through a standard capillary.
  • Pear-shaped
  • Requires at least 2 mL of sample fluid
  • For the determination of relative viscosity of samples
The pear-shaped bulbs provide a gradual slope for delivery of liquid along sides and entrances to capillary. Adjusted to give delivery time of 80–100 seconds for water at 20°C (68°F). Requires minimum sample of 2 mL.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.