Tamices de ensayo de 8" de VWR®, latón y acero inoxidable
Proveedor: VWR
VWR®
1-1/4"BS8H 80BS8H 7BS8H 5BS8H 3/4"BS8H 4.24"BS8F 1-3/4"BS8F 100BS8F 140BS8F 5/16"BS8F 270BS8H 635BS8F 500BS8H 3/8"BS8H 1.00"BS8H 35BS8F 60BS8F 325BS8H 4"BS8H 1/2"BS8H 3.5BS8F 70BS8F 3-1/2"BS8F 8BS8F 2"BS8F 8BS8H 170BS8H 1-1/4"BS8F 3/8"BS8F 230BS8H 70BS8H 1-1/2"BS8H .265"BS8H 500BS8F 5/8"BS8F 25BS8F 200BS8H 16BS8H 7BS8F 35BS8H 12BS8H 1/4"BS8F 3/4"BS8F 7/8"BS8F 1/8"BS8F 5"BS8H .265"BS8F 10BS8H 50BS8H 100BS8H 18BS8F 50BS8F 400BS8F 1/2"BS8F 325BS8F 450BS8F 45BS8F 60BS8H 25BS8H 5"BS8F 4"BS8F 80BS8F 16BS8F 2.12"BS8F 2-1/2"BS8F 230BS8F 4BS8H 3.5BS8H 1-1/2"BS8F 5/16"BS8H 120BS8H 120BS8F 635BS8H 30BS8F 20BS8H 5/8"BS8H 30BS8H 140BS8H 10BS8F 40BS8H 4BS8F .530"BS8F 3"BS8F 5BS8F 18BS8H 450BS8H 14BS8H 170BS8F 200BS8F 3"BS8H 14BS8F 1.00"BS8F 1/8"BS8H 6BS8H 6BS8F 400BS8H 1/4"BS8H 270BS8F 20BS8F 45BS8H 12BS8F 7/16"BS8F 1.06"BS8H 40BS8F
57334-290EA 2675.74 MXN
57334-606 57334-290 57334-294 57334-292 57334-210 57334-298 57334-296 57334-330 57334-610 57334-214 57334-336 57334-212 57334-334 57334-614 57334-339 57334-216 57334-612 57334-280 57334-284 57334-282 57334-200 57334-288 57334-286 57334-324 57334-204 57334-201 57334-202 57334-328 57334-208 57334-326 57334-206 57334-308 57334-309 57334-272 57334-270 57334-276 57334-310 57334-274 57334-314 57334-278 57334-382 57334-262 57334-380 57334-260 57334-266 57334-384 57334-264 57334-302 57334-300 57334-268 57334-306 57334-304 57334-250 57334-372 57334-370 57334-254 57334-376 57334-252 57334-374 57334-258 57334-256 57334-378 57334-360 57334-240 57334-364 57334-244 57334-362 57334-242 57334-368 57334-248 57334-366 57334-246 57334-628 57334-350 57334-199 57334-232 57334-354 57334-230 57334-352 57334-236 57334-632 57334-358 57334-630 57334-234 57334-356 57334-636 57334-634 57334-238 57334-618 57334-616 57334-342 57334-222 57334-340 57334-220 57334-346 57334-226 57334-622 57334-344 57334-224 57334-620 57334-626 57334-348 57334-624 57334-228
Tamices de ensayo de 8" de VWR®, latón y acero inoxidable
Tamices Tamices de ensayo
Los tamices de ensayo con estructura de latón de 203,2 mm (8") y malla de acero inoxidable de VWR son resistentes e ideales para aplicaciones de tamizado donde se requiere un tamaño medio de muestra.
  • Estructura altamente resistente
  • Fabricados con latón o acero inoxidable
Cada tamiz incorpora un número de serie rastreable e incluye un certificado de cumplimiento para verificar que el tamiz se ha realizado de conformidad con las especificaciones de las normas ASTM E11 e ISO 3310. Los platos, las cubiertas y los cepillos de tamices, así como los certificados de calibración o inspección de tamices Centerline®, están disponibles como accesorios.
Información accesorios: Los platos de media altura (1") o de altura completa (2") están disponibles en latón o acero inoxidable. Los platos con bordes ampliados se pueden usar para realizar varias pruebas de forma simultánea. Los cepillos de tamices están disponibles en diversas opciones y los principales factores que contribuyen a que sean la elección ideal son la aspereza del cabezal, el diseño del mango y su estructura.
Información para pedidos: Los tamices están disponibles en media altura (1") o altura completa (2"). La altura de los tamices se mide desde el borde hasta la malla del tamiz. La serie n.º 12 de EE. UU. y superiores incluyen de serie un adhesivo UV, pero se pueden solicitar con soldadura solamente.