Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Plastic Surface Cleaner, Stoner®
Proveedor: STONER INC.
A163
89065-930CS 1229.34 MXN InStock
89065-930
Plastic Surface Cleaner, Stoner®
Soluciones de limpieza Detergentes y limpiadores de superficie
Water-based cleaner removes dirt, oil, toner, carbon, fingerprints, fog, and lint from plastic surfaces on computers, printers, photocopiers, telephones, fax machines, and other equipment
It can also be used on glass, vinyl, or painted surfaces. A special foaming action holds the cleaner in place until wiped, so it will not drip or run. Cleaner dries fast, adds shine to surface, and will not leave streaks, haze, or film.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.