Tamices de ensayo de 8" de VWR®, latón
Proveedor: VWR
VWR®
170BB8H 30BB8F 60BB8F 8BB8H 16BB8H 14BB8F 45BB8H 20BB8H 20BB8F 18BB8F 35BB8F 270BB8H 50BB8F 35BB8H 14BB8H 10BB8H 325BB8H 100BB8F 40BB8H 16BB8F 70BB8F 120BB8H 12BB8F 50BB8H 270BB8F 200BB8F 18BB8H 30BB8H 25BB8F 40BB8F 100BB8H 70BB8H 60BB8H 140BB8H 230BB8H 25BB8H 120BB8F 230BB8F 8BB8F 80BB8F 12BB8H 325BB8F 200BB8H 170BB8F 140BB8F 45BB8F 10BB8F 80BB8H
57334-190EA 3347.01 MXN
57334-170 57334-192 57334-190 57334-152 57334-196 57334-174 57334-130 57334-150 57334-172 57334-194 57334-112 57334-156 57334-178 57334-134 57334-110 57334-132 57334-176 57334-154 57334-116 57334-138 57334-158 57334-114 57334-136 57334-118 57334-180 57334-162 57334-184 57334-140 57334-160 57334-182 57334-188 57334-144 57334-166 57334-100 57334-122 57334-120 57334-186 57334-164 57334-142 57334-126 57334-104 57334-124 57334-168 57334-146 57334-102 57334-108 57334-106 57334-128
Tamices de ensayo de 8" de VWR®, latón
Tamices Tamices de ensayo
Los tamices de ensayo de latón de 203,2 mm (8") de VWR son resistentes e ideales para aplicaciones de tamizado donde se requiere un tamaño medio de muestra.
  • Estructura altamente resistente
  • Fabricados con latón
Cada tamiz incorpora un número de serie rastreable e incluye un certificado de cumplimiento para verificar que el tamiz se ha realizado de conformidad con las especificaciones de las normas ASTM E11 e ISO 3310. Los platos, las cubiertas y los cepillos de tamices, así como los certificados de calibración o inspección de tamices Centerline®, están disponibles como accesorios.
Información accesorios: Los platos de media altura (1") o de altura completa (2") están disponibles en latón o acero inoxidable. Los platos con bordes ampliados se pueden usar para realizar varias pruebas de forma simultánea. Los cepillos de tamices están disponibles en diversas opciones y los principales factores que contribuyen a que sean la elección ideal son la aspereza del cabezal, el diseño del mango y su estructura.
Información para pedidos: Los tamices están disponibles en media altura (1") o altura completa (2"). La altura de los tamices se mide desde el borde hasta la malla del tamiz.