Tamices de ensayo de 8" de VWR®, acero inoxidable
Proveedor: VWR
VWR®
.265"SS8H 1/8"SS8F 7/8"SS8H 325SS8F 16SS8F 5/8"SS8H 140SS8H 80SS8F 40SS8F 70SS8F 45SS8F 5"SS8F 500SS8F 25SS8H 45SS8H 20SS8F 3/4"SS8H 80SS8H 270SS8F 7SS8F 30SS8F 3.5SS8F 6SS8F 7/8"SS8F 5/16"SS8H 14SS8H 30SS8H 2-1/2"SS8F 3-1/2"SS8F 1-3/4"SS8F 400SS8H 3/4"SS8F 1/2"SS8F 400SS8F 10SS8H 6SS8H 4"SS8F 5SS8H 60SS8H 2.12"SS8H 200SS8F 1-1/2"SS8F 3/8"SS8F 7/16"SS8F 1/4"SS8H 10SS8F 2"SS8F 100SS8H 20SS8H 3.5SS8H 70SS8H 4.24"SS8F 14SS8F 7/16"SS8H 7SS8H 1.00"SS8H 18SS8H 12SS8H 120SS8H 450SS8F 140SS8F 230SS8H 120SS8F 60SS8F 1/8"SS8H .530"SS8F 5SS8F 450SS8H 1/2"SS8H 35SS8F 25SS8F 50SS8H 500SS8H 5/8"SS8F 1.00"SS8F 100SS8F 8SS8H 170SS8H 635SS8H 40SS8H 2.12"SS8F 3/8"SS8H 16SS8H 230SS8F 1/4"SS8F 12SS8F 635SS8F 325SS8H 50SS8F 1.06"SS8F 35SS8H 4SS8F .265"SS8F 200SS8H 8SS8F 18SS8F 4SS8H 1-1/4"SS8F 170SS8F 5/16"SS8F 270SS8H
57334-570EA 2806.28 MXN
57334-570 57334-452 57334-574 57334-450 57334-572 57334-456 57334-578 57334-454 57334-576 57334-458 57334-562 57334-442 57334-560 57334-440 57334-566 57334-446 57334-600 57334-564 57334-444 57334-604 57334-568 57334-448 57334-602 57334-394 57334-392 57334-430 57334-398 57334-552 57334-396 57334-550 57334-434 57334-556 57334-432 57334-554 57334-438 57334-436 57334-558 57334-418 57334-386 57334-540 57334-420 57334-387 57334-385 57334-544 57334-424 57334-388 57334-542 57334-422 57334-548 57334-428 57334-546 57334-426 57334-528 57334-408 57334-492 57334-490 57334-530 57334-494 57334-412 57334-534 57334-410 57334-532 57334-416 57334-538 57334-414 57334-536 57334-518 57334-482 57334-480 57334-486 57334-484 57334-522 57334-402 57334-520 57334-488 57334-400 57334-526 57334-406 57334-404 57334-470 57334-592 57334-590 57334-474 57334-596 57334-472 57334-594 57334-478 57334-476 57334-598 57334-516 57334-580 57334-460 57334-584 57334-464 57334-582 57334-462 57334-588 57334-468 57334-586 57334-466 57334-504
Tamices de ensayo de 8" de VWR®, acero inoxidable
Tamices Tamices de ensayo
Los tamices de ensayo de acero inoxidable de 203,2 mm (8") de VWR son resistentes e ideales para aplicaciones de tamizado donde se requiere un tamaño medio de muestra.
  • Estructura altamente resistente
  • Fabricados con acero inoxidable
Cada tamiz incorpora un número de serie rastreable e incluye un certificado de cumplimiento para verificar que el tamiz se ha realizado de conformidad con las especificaciones de las normas ASTM E11 e ISO 3310. Los platos, las cubiertas y los cepillos de tamices, así como los certificados de calibración o inspección de tamices Centerline®, son accesorios disponibles.
Información accesorios: Los platos de media altura (1") o de altura completa (2") están disponibles en latón o acero inoxidable. Los platos con bordes ampliados se pueden usar para realizar varias pruebas de forma simultánea. Los cepillos de tamices están disponibles en diversas opciones y los principales factores que contribuyen a que sean la elección ideal son la aspereza del cabezal, el diseño del mango y su estructura.
Información para pedidos: Los tamices están disponibles en media altura (1") o altura completa (2"). La altura de los tamices se mide desde el borde hasta la malla del tamiz.