Tapones para los oídos Howard Leight Max® y Max Lite®, Honeywell Safety
Proveedor: Honeywell Safety
Max® Max Lite® Max®
LPF-30 MAX-1 MAX-30 MAX-1-D MAX-1-D LPF-30 MAX-30 LPF-1 MAX-1 LPF-1
55533-006CS 10606.13 MXN
55533-006 CA55533-026 CA55533-004 55533-026 55533-004 CA55533-002 55533-002 CA55533-008 55533-008 CA55533-006
Tapones para los oídos Howard Leight Max® y Max Lite®, Honeywell Safety
Tapones para los oídos Tapones para los oídos, desechables
Los tapones para los oídos de espuma preformados presentan un recubrimiento externo liso para una máxima comodidad del usuario.
  • Desechables, no irritantes y no alergénicos
  • Disponibles con o sin cordón de unión
  • La espuma de autoajuste de baja presión Max Lite® se adapta a los canales del oído más pequeños
Certificaciones: Cumple la norma ANSI S3.19. Marcado CE. Certificado por CSA.
Información para pedidos: Los tapones para los oídos 55533-026 están empaquetados a granel para utilizarse en el dispensador Howard Leight (consulte la serie 89013-668).