Desecador Nalgene®, 150 mm, Thermo Scientific
Proveedor: Thermo Scientific
Nalgene®
5315-0150
24987-106CS 15005.16 MXN
24987-106
Desecador Nalgene®, 150 mm, Thermo Scientific
Desecadores Desecadores de plástico
La cubierta del desecador está hecha de policarbonato irrompible y transparente con un diseño de borde encastrado exclusivo
El cuerpo de polipropileno azul resistente es impermeable a todos los desecantes sólidos. Se incluye una placa de aluminio de 140 mm (51/2") de diámetro. También admite cualquier placa estándar de porcelana (u otro material) de 140 mm.