Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
SCIENCEWARE® High Heat Minerit HD Desiccator Plates, Bel-Art
Proveedor: BEL-ART PRODUCTS
F42038-0140 F42038-0190 F42038-0230
80077-352CS 28510.23 MXN InStock
80077-352 80077-354 80077-356
SCIENCEWARE® High Heat Minerit HD Desiccator Plates, Bel-Art
Desecadores Placas de desecadores
These desiccator plates are able to withstand temperatures up to 150ºC (300ºF), have excellent resistance to thermal shock, are non-combustible, asbestos free, stable, and chemical-resistant.
  • Excellent thermal shock resistance
  • Chemical-resistant
  • Asbestos-free
  • Non-combustible
  • Space-saving design
Perforated with 6 mm (0.25") diameter holes on 25 mm (1") centers in a straight line pattern, they fit Scienceware® “Space Saver” desiccators, in addition to other plastic desiccators of similar size.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
ESPECIFICACIONES
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.