Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
VWR® Desiccator Plates
Proveedor: VWR International
VWR®
J-160 J-161 J-162 J-159
89038-070CS 3813 MXN InStock
89038-070 89038-072 89038-074 89038-068
VWR® Desiccator Plates
Desecadores Placas de desecadores
Chemical-porcelain dessicator plates are perforated with numerous small holes and a large center hole.
  • Autoclavable
  • Plates without feet
Plates are also glazed on one side and highly resistant to chemicals. For use in temperatures up to 1150°C (2102°F).
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.