Homogeneizadores de laboratorio de dos velocidades, 1 L, Waring®
Proveedor: Waring
7010G 7010S
58977-180EA 21572.58 MXN
58977-180 58977-169
Homogeneizadores de laboratorio de dos velocidades, 1 L, Waring®
Homogenizadores Mezcladores estándar de laboratorio
Homogeneizadores versátiles de dos velocidades (18 000 y 22 000 rpm) para tareas generales de laboratorio
Los modelos de 120 V están equipados con un motor de 0,40 CV; los modelos de 240 V están equipados con un motor de 0,70 CV. El alojamiento del motor está recubierto de epoxi. Se suministran con recipientes de 1 L con tapas de vinilo y estireno de dos piezas. Las unidades están disponibles con o sin temporizadores mecánicos de 3 minutos.
Certificaciones: Homologados por UL.