Los soportes de gran resistencia permiten asentar recipientes cilíndricos de hasta 30,5 cm (12") de diámetro cerca de la varilla de soporte.
- Base de hierro fundido con acabado en esmalte negro
- Varillas de soporte de acero inoxidable opcionales
- Discos de goma debajo de cada esquina del soporte
Solución idónea para el montaje de motores de agitación en equipos pesados
Los accesorios incluyen barras de soporte de acero inoxidable adicionales y dos opciones de abrazaderas. La abrazadera del soporte (58950-660) está diseñada con un ajuste de precisión para admitir un eje de soporte de 13 mm (1/2") de diámetro y una varilla de soporte de 16 mm (5/8") de diámetro sobre un soporte. La abrazadera de soporte de alta resistencia (14010-000) está fabricada con una fuerte aleación de aluminio y está equipada con perillas de gran tamaño para una colocación muy segura. Admite ejes de 6–24 mm (0,24–0,94") de diámetro y varillas de 10,2 cm (4") de longitud para evitar temblores y vibraciones.
La base está fabricada con hierro fundido y un acabado de esmalte negro. Cada una de las cuatro esquinas descansa sobre un disco de goma. Incluye una varilla de soporte de 16 mm (5/8") de diámetro.