Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
VWR® Critical Swab® Swab, Extra-Large Rectangular Foam Head
Proveedor: VWR International
VWR® Critical Swab®
TX812V
89022-984CS 8692.16 MXN InStock
89022-984
VWR® Critical Swab® Swab, Extra-Large Rectangular Foam Head
Hisopos Hisopos para muestras
Swab features 100ppi closed cell polyurethane foam with 100% virgin polypropylene handle.
  • Polyurethane foam swab head
  • Polypropylene handle
Swab head is thermally bonded to the handle using no adhesive.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.