Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
VWR® Reusable/Disposable Desiccant Cartridges
Proveedor: VWR International
VWR®
42048-6065 42048-6100
47744-624PK 2578.3 MXN InStock
47744-624 47744-626
VWR® Reusable/Disposable Desiccant Cartridges
Desecadores Desecantes
Reusable and disposable desiccant cartridges are useful anywhere desiccation is needed.
  • Contain inert, non-corrosive, and non-toxic silica gel
  • Highly porous membrane covers the dish providing excellent moisture absorption
  • Desiccant can be easily regenerated by heating cartridges in a 50°C (122°F) oven overnight
  • Fit “Space Saver” desiccators, in addition to other plastic desiccators of similar size
  • Individually foil sealed
Clear polystyrene dish allows instant visual inspection of silica gel, which changes in color from blue to pale pink as it absorbs moisture. For more rapid drying, cut the membrane, transfer the spent gel crystals into a glass or porcelain dish, and place in a 150°C (300°F) oven for one hour.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.