Cartucho de desecante SCIENCEWARE®, Bel-Art
Proveedor: Bel-Art
F42045-0200 F42045-0160
24988-324EA 2476.74 MXN
24988-324 24988-302
Cartucho de desecante SCIENCEWARE®, Bel-Art
Desecadores Desecantes
Los cartuchos cómodos y fáciles de manejar con perlas indicadoras de gel de sílice Natrasorb® TI son adecuados para los desecadores Scienceware® que ocupan poco espacio, además de otros desecadores de plásticos de tamaño similar.
  • Fáciles de manejar
  • Las perlas cambian de color con el contenido de humedad
  • Bolsa de fieltro de poliéster resistente
Las perlas cambian de color azul cuando se secan a color rosa cuando están húmedas, y están contenidas en una bolsa de fieltro de poliéster resistente con cubierta Mylar® perforada sellada.
El gel saturado se puede regenerar en un horno con ventilación de 150 °C (300 °F) durante 3 horas o más (dependiendo del tamaño) hasta que vuelva a ser de color azul. Puede regenerarse repetidamente sin degradación.
Información para pedidos: Sellados individualmente en bolsas protegidas contra la humedad.