Lightweight silicone body conforms to the face to protect against impacts and chemical splashes. The silicone is cured to stay soft and supple even in extreme temperatures.
- Proporcionan una excelente resistencia al impacto y a las salpicaduras de productos químicos
- El cuerpo de silicona curada permanece suave y flexible en temperaturas extremas
- Pueden colocarse encima de la mayoría de las gafas graduadas
- El revestimiento Uvextreme® y la ventilación indirecta minimizan la formación de vaho
- Cumplen las normas ANSI Z87+ y CSA Z94.3
El cuerpo de silicona ligero se adapta a la cara para protegerla de impactos y salpicaduras de productos químicos. La silicona está curada para permanecer suave y flexible incluso en temperaturas extremas. La lente de policarbonato transparente de perfil bajo y sin defectos ópticos proporciona un campo de visión completo. El recubrimiento de lente antivaho Uvextreme® y el sistema de ventilación indirecta minimizan el empañamiento. Las gafas se ajustan a la mayoría de las gafas graduadas y cuentan con clips pivotantes que permiten al usuario colocarlas en un casco o poner la banda de sujeción por encima de las orejas. El color de la montura es azul marino.
Certificaciones: Las gafas cumplen las normas ANSI Z87+ y CSA Z94.3