Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
VWR® Intro Mats with Stabilizing Frame
Proveedor: VWR International
VWR®
PF 2531 31 W02 PF 3150 31 W02 PF 2531 61 W02 PF 2531 61 W01 PF 3150 61 W03 PF 3150 31 W01 PF 3150 61 W01 PF 2531 31 W03 PF 3150 31 W03 PF 3150 61 W02 PF 2531 61 W03 PF 2531 31 W01
89097-494EA 2920.02 MXN InStock
89097-492 89097-506 89097-498 89097-496 89097-510 89097-502 89097-508 89097-494 89097-504 89097-512 89097-500 89097-490
VWR® Intro Mats with Stabilizing Frame
Alfombrillas Alfombrillas adhesivas
Entryway contamination control systems consist of 30- or 60-layered mats applied to a reusable white polystyrene frame.
  • Nonskid backing
  • Effectively captures soil, dirt, and dust
  • Frames are reusable
  • Mats can be easily removed while cleaning
Each layer is coated with an adhesive formulated to capture soil and contain it until the layer is peeled away and discarded
Placing mats in high-traffic areas and entryways will significantly decrease the amount of dust and dirt that typically tracks in from foot traffic and equipment wheels, reduce maintenance and cleaning costs, and prolong the life of floor finishes and carpets. Mats can be easily removed during routine floor maintenance. Frames are reusable with VWR® PureStep Adhesive Mats (see 87004-016 series).
Nonskid backing applied to the bottom of the frame provides stability on carpets, tile, concrete, linoleum, wood and other floor surfaces, allowing the mat to be used on surfaces that are not ideal for tacky mats.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.