Morteros y manos de mortero de VWR®, porcelana
Proveedor: VWR
VWR®
J-200 J-211 J-214 J-208 J-212 J-203 J-210 J-216 J-218 J-199 J-204 J-202 J-206 J-201 J-207 J-213 J-205 J-215 J-209 J-198
89038-176CS 10983.22 MXN
89038-176 89038-154 89038-164 89038-152 89038-174 89038-184 89038-162 89038-172 89038-150 89038-160 89038-170 89038-180 89038-148 89038-158 89038-168 89038-146 89038-156 89038-178 89038-166 89038-144
Morteros y manos de mortero de VWR®, porcelana
Morteros y manos de mortero Morteros con manos de mortero
Los morteros están fabricados con porcelana química y cuentan con un borde y un exterior vidriado.
  • Fabricados con porcelana
  • Exterior vidriado, interior no vidriado
  • Mano de mortero más grande para mayor comodidad
Las manos de mortero están fabricadas en su totalidad con porcelana química o con un cabezal de molienda de porcelana y un mango de madera. El mango de madera no se puede esterilizar en autoclave. Las manos de mortero también están vidriadas en la superficie de molienda y tienen un tamaño más grande para mayor comodidad para las manos.