Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
VWR® Flexible-Arm™ Lights
Proveedor: VWR International
VWR® Flexible Arm™
3098 3095 3096
23609-166EA 3136.08 MXN InStock
89030-200 23609-166 23609-162
VWR® Flexible-Arm™ Lights
Luces Lámparas incandescentes
These lights are ideal for inspection, quality control, electronics, and sample examination.
  • Place light exactly where you need it
  • Easily maneuverable
Fingertip control raises, lowers, and pivots the perfectly balanced lamp wherever desired. Weighted metal base and spring counterbalance permit smooth, fluid movement with excellent stability. Beam closely resembles daylight for correct color detection.
Certificaciones: UL listed.
Información para pedidos: Supplied with white reflector and a 35W halogen bulb.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.