Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Bottle-Top Filters, Sterile, Corning®
Proveedor: CORNING MEXICANA, S.A. DE C.V. MX
Corning®
430521 430626 430049 431174 430015 430513 431160 430627 430512 431118 431117 430625 431161 430624 430514
28199-989CS 7626.82 MXN InStock
28199-970 28199-989 29442-980 29442-978 28199-730 29552-012 29442-950 28199-991 28199-972 29186-212 29186-210 28199-987 29442-952 28199-985 28199-976
Bottle-Top Filters, Sterile, Corning®
Filtros Filtros de la parte superior de botellas
Sterile tissue culture filters in polystyrene funnels attach securely by threaded polyethylene ring to standard media bottles
Square membrane funnel design provides improved flow rates. Available in 150mL, 500mL, and 1L sizes with either 33 or 45mm necks to fit most glass or plastic media bottles. Angled hose adapter rotates for easy vacuum line attachment. Choose from four membrane types: polyethersulfone (PES), cellulose acetate (CA), cellulose nitrate (CN), or nylon (NY). PES filters give lowest protein binding and fastest flow rates.
Información para pedidos: Complete with filter, dust cover, and polypropylene tubing connector. Media bottle not included.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.