Tanques cilíndricos con grifo para trabajo pesado Nalgene®, polietileno de alta densidad, Thermo Scientific
Proveedor: Thermo Scientific
Nalgene®
11102-0015 11102-0030 11102-0055 11102-0007 11102-0005 11102-0010
60464-087EA 20736.08 MXN
60464-027 60464-043 60464-065 60464-087 60464-021 60464-032
Tanques cilíndricos con grifo para trabajo pesado Nalgene®, polietileno de alta densidad, Thermo Scientific
Depósitos Depósitos cilíndricos
La construcción pesada proporciona una rigidez adicional para que los tanques mantengan bien su forma al paso del tiempo.
Equipados con grifo de aguja de polipropileno, brida escalonada en el borde y cubierta de polietileno con base lateral superpuesta. Graduados en galones y litros, a excepción de los tanques 60464-027 y 60464-032, que están graduados sólo en galones. Buena resistencia química y tolerancia a una amplia gama de temperaturas. No son esterilizables en autoclave.