Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
VWR® Dylastir® Magnetic Stirrer
Proveedor: VWR International
VWR® Dylastir®
986952
12620-974EA 12576.23 MXN InStock
12620-974
VWR® Dylastir® Magnetic Stirrer
Imánes de agitación Agitadores magnéticos
Economical and durable, the Dylastir® magnetic stirrer is perfect for routine mixing applications.
  • Stirs from 100 to 1600 rpm
  • 1500 mL capacity
  • Now with Best-in-Class, Exclusive Five-Year Warranty
The powerful motor and magnet stir up to 1500 mL of water with ease
Optional support plate allows stirrer to be mounted to lab frames or ring stands.
Optional, large cast aluminum top plate offers a stable platform for large vessels. Electronic speed control provides accurate and reproducible results over the entire range. Indicator light illuminates when unit is on.
Certificaciones: RoHS certified. UL and C-UL listed. CE marked.
Información para pedidos: Units include a 1.8m (72") three-wire electrical cord with plug and PTFE resin-coated spinbar. 230V, 50/60Hz models are also available; contact your VWR sales representative for more information. Top plate sold separately.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.