Placas calefactoras estándar de VWR®
Proveedor: VWR
VWR®
984VW7AHPUSS 984VW0CHPUSS 984VW4AHPUSS 984VW7CHPUSS 984VW0AHPUSS 984VW4CHPUSS
97042-610EA 10211.12 MXN
97042-610 97042-654 97042-614 97042-570 97042-650 97042-574
Placas calefactoras estándar de VWR®
Calentadores Placas calefactoras
Las placas calefactoras estándar se han concebido para uso general en laboratorios.
  • Excelente uniformidad de temperatura
  • Componentes electrónicos optimizados
  • Carcasa fría al tacto y resistente a productos químicos
  • Garantía de cinco años mejor de su clase
  • Funciones de seguridad líderes del sector
Estas unidades analógicas están controladas por un microprocesador e incorporan controles de ajuste por botón y fáciles de usar
Las placas calefactoras están disponibles con placas superiores de cerámica o aluminio. Las placas superiores de cerámica cuentan con una superficie blanca reflectante, fácil de limpiar y resistente a productos químicos. Las placas superiores de aluminio no se agrietan ni se rompen y ofrecen una superficie de calentamiento más uniforme. La carcasa de la unidad está fabricada con un polímero resistente al calor que permanece frío al tacto y que además es resistente a productos químicos. Para mayor seguridad, se ilumina un indicador de temperatura elevada mientras la unidad está en uso y este permanece encendido hasta que la placa superior está lo suficientemente fría. Las unidades están equipadas con controles de seguridad redundantes, que apagarán la unidad en caso de un mal funcionamiento del calentador.
Los componentes electrónicos optimizados y un robusto calentador regulan la superficie de calentamiento y permiten que las unidades alcancen el punto de ajuste deseado rápidamente. El diseño de bajo perfil requiere un espacio mínimo en la mesa de trabajo y permite su uso bajo una campana de extracción. La carcasa antiderrames canaliza los líquidos para evitar que entren en contacto con los componentes internos en caso de un derrame.
Certificaciones: Certificación RoHS. Certificación TUV. Marcado CE.
Información para pedidos: Las unidades se suministran con un enchufe y un cable de 3 hilos extraíble de 234 cm (92"). La varilla de soporte opcional y el kit de pinzas incluye una varilla de soporte de acero inoxidable de 45,7 cm (18") de longitud, una pinza basculante de doble ajuste y de tres dientes y un conector de gancho. También hay disponibles modelos de 230 V y 50/60 Hz; póngase en contacto con el representante de ventas de VWR para obtener más información.