Los agitadores estándar están diseñados para uso general en laboratorio.
- Controlados por microprocesador
- Características electrónicas mejoradas
- Carcasa resistente a sustancias químicas
- Ahora con una garantía de “mejor en su clase”, exclusiva por 5 años
Estas unidades analógicas están controladas mediante microprocesador y equipadas con controles de selector, fáciles de usar
Hay agitadores disponibles con placas superiores de cerámica o de aluminio. Las placas superiores de cerámica cuentan con una superficie blanca reflejante fácil de limpiar y resistente a productos químicos. Las placas superiores de aluminio no se agrietan ni descascaran. La carcasa de la unidad está fabricada de un polímero que es resistente a los productos químicos.
Una electrónica mejorada regula las funciones de agitación. Una función progresiva aumenta gradualmente la velocidad para evitar salpicaduras, mejorar el acoplamiento magnético y proporcionar un control excelente a nivel bajo. La velocidad se controla con precisión, con una agitación constante a todas las velocidades, accionada por un motor fiable de servicio continuo. El diseño de bajo perfil requiere mínimo espacio en el banco y permite el uso dentro de una campana de humos. La carcasa resistente a salpicaduras canaliza los líquidos alejándolos de los componentes internos en caso de un derrame.
Certificaciones: RoHS certificado. Catalogado en TUV. Marcado CE.
Información para pedidos: Las unidades se suministran con un cable extraíble de 3 hilos, de 234 cm (92") y enchufe. También hay modelos de 230V, 50/60Hz, póngase en contacto con su representante de ventas de VWR para obtener más información. También se incluye una barra agitadora de 3.8 cm (11/2") recubierta con PTFE. El kit opcional de apoyo de varilla y pinza incluye una varilla de soporte de acero inoxidable de 45.7 cm (18") de largo, una abrazadera de extensión de sonda de termómetro/punta de prueba de temperatura, una abrazadera giratoria de tres garras y ajuste doble, y un conector de gancho.