Agitadores de placa calentadora avanzados VWR®
Proveedor: VWR
VWR®
984VW0CHSUSA 984VW4CHSUSA 984VW0AHSUSA 984VW7AHSUSA 984VW4AHSUSA 984VW7CHSUSA
97042-602EA 12137.76 MXN
97042-602 97042-646 97042-606 97042-682 97042-686 97042-642
Agitadores de placa calentadora avanzados VWR®
Imánes de agitación Agitadores magnéticos con placas calefactoras
Los avanzados agitadores de placa caliente están diseñados para ofrecer resultados precisos y repetibles en aplicaciones de laboratorio de uso general.
  • Excelente uniformidad de la temperatura
  • Controlados por microprocesador
  • Carcasa fría al tacto, resistente a sustancias químicas
  • Pantalla LED para la temperatura
  • Ahora con una garantía de “mejor en su clase”, exclusiva por 5 años
Estas unidades controladas por microprocesador incluyen un panel de control que mira al frente con un LED de fácil
lectura que muestra la temperatura de consigna
Hay placas calientes disponibles con placas superiores de cerámica o de aluminio. Las cubiertas de cerámica blancas y reflejantes son resistentes a los productos químicos y fáciles de limpiar. Las placas superiores de durable aluminio no se agrietan ni descascaran y ofrecen una superficie de calefacción más uniforme. Una función progresiva que aumenta gradualmente la velocidad da como resultado mejor seguridad, mayor acoplamiento y excelente control de velocidad en el nivel bajo. Una recuperación de memoria integrada proporciona a los usuarios la última temperatura ajustada, incluso después de que la unidad se ha apagado. Para tener seguridad adicional, se ilumina una luz de advertencia con símbolo de calor cuando se está usando la placa caliente y permanece encendida hasta que la placa superior se ha enfriado lo suficiente.
La electrónica mejorada regula el robusto calentador, que lleva las muestras a la temperatura deseada de manera rápida y eficiente. La velocidad se controla con precisión y proporciona agitación constante en todas las velocidades. El diseño de bajo perfil utiliza un mínimo espacio en el banco y permite el uso dentro de una campana de humos. La carcasa de la unidad está fabricada con un polímero resistente al calor y a los productos químicos, que permanece frío al tacto durante el funcionamiento. La carcasa resistente a derrames canaliza los líquidos alejándolos de los componentes internos en caso de un derrame.
Certificaciones: RoHS certificado. Catalogado en TUV. Marcado CE.
Información para pedidos: Las unidades se suministran con un cable de tres hilos, de 234 cm (92") y clavija. También se incluye una barra agitadora de 3.8 cm (11/2") recubierta con PTFE. El kit opcional de apoyo de varilla y pinza incluye una varilla de soporte de acero inoxidable de 45.7 cm (18") de largo, una abrazadera de extensión de sonda de termómetro/punta de prueba de temperatura, una abrazadera giratoria de tres garras y ajuste doble, y un conector de gancho. También hay modelos de 230V, 50/60Hz; póngase en contacto con su representante de ventas de VWR para obtener más información.