Tamices, alambre y marco de latón, W.S. Tyler™
Proveedor: W.S. Tyler
4539 4696 4718 4552 4713 4530 4531 4706 4549 4705 4545 4708 4543 4717 4551 4535 4537 4547 4711 4707 4538 4533 4534 4550 4542 4701 4697 4532 4546 4715 4700 4712 4548 4699 4536 4695 4703 4714 4702 4541 4704 4529 4710 4544
57320-883EA 3953.91 MXN
57320-883 57320-861 57320-486 57320-500 57320-522 57320-566 57320-588 57320-544 57320-840 57320-680 57320-760 57320-781 57320-748 57320-726 57320-920 57320-941 57320-602 57320-646 57320-668 57320-624 57331-609 57331-766 57331-722 57331-744 57331-788 57331-700 57331-427 57331-449 57331-405 57331-868 57331-846 57331-802 57331-529 57331-507 57331-482 57331-562 57331-540 57331-584 57331-620 57331-664 57331-642 57320-806 57320-828 57320-908
Tamices, alambre y marco de latón, W.S. Tyler™
Tamices Tamices de ensayo
Los tamices de altura completa están 5.08 cm (2") por encima de la tela de alambr e de latón
Cada tamiz está serializado y se suministra con un “Certificado de tamiz de ensayo”. Los tamices se marcan con el número de serie de Estados Unidos. Los tamices de un milímetro y más gruesos se identifican por la apertura en milímetros y pulgadas; los tamices más finos, por la apertura en micras y pulgadas.
Altura total: 7.4 cm (2.9"). Los tamices de media altura están 2.54 cm (1") por encima de la tela de alambr e de latón. Altura total: 4.8 cm (115/16"). Diámetro: 20.3 cm (8").
Certificaciones: Se ajusta a las especificaciones ASTM E-11.