Tubos de ensayo KIMAX®, desechables, vidrio de borosilicato, Kimble Chase
Proveedor: DWK Life Sciences
KIMAX®
73500-20150 73500-16150 73500-13100 60T1685B 73500-16100 73500-25150 73500-1275 73500-650 73500-16125 73500-1075 73500-18150
60825-979CS 3306.3 MXN
60825-980 33501-952 60825-979 60819-854 60825-504 60825-503 89003-438 60825-502 60825-500 60825-730 60825-510
Tubos de ensayo KIMAX®, desechables, vidrio de borosilicato, Kimble Chase
Tubos Tubos para cultivo
Los tubos de cultivo están construidos de vidrio de borosilicato KIMAX-51® para ofrecer una durabilidad química excelente y resistencia contra la lixiviación de sodio.
Cuentan con fondos robustos y uniformes y longitudes constantes. El tubo de 6 x 50 mm también se conoce como tubo de “Durham”. Los tubos de 10 x 75 y de 12 x 75 mm son adecuados para procedimientos de lavado de células. Los tubos están empaquetados en convenientes bandejas con plástico termorretráctil para su uso sencillo en los bancos de trabajo y en los cajones, así como para eliminar la rotura y contaminación.
Certificaciones: El vidrio cumple los requisitos de ASTM E438, tipo I, Clase B. Diseñado a partir de las especificaciones ASTM E890.