Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
VWR® Disposable Petri Dishes
Proveedor: VWR International
VWR®
3518 3521 3517 3509 3511 3308 3550 3305 3515 3505 3310 3571 3535 3501 3519 3306 3506 3571WI 3508 3520 3527 3501A 3525 3562 3572 3552 3573 3572WI 3577 3596 3565 3504 25384-306 3502 3561 3574 3548NI 3561WI 3516
25384-344CS 3723.44 MXN InStock
25384-346 10799-194 25384-344 25384-318 25384-324 25384-062 25384-093 25384-168 25384-090 25384-092 25384-166 25384-094 10799-192 25384-302 25384-348 25384-164 25384-328 89038-968 25384-332 89107-632 10799-140 89022-320 25384-326 25384-310 25384-312 25384-320 25384-314 89137-760 25384-338 25384-322 89230-472 25384-308 25384-306 25384-304 25384-088 25384-316 10053-704 89038-970 25384-342
VWR® Disposable Petri Dishes
Placas de cultivo Placas de Petri
Clearly superior, high-quality Petri dishes are manufactured from virgin crystal grade polystyrene for optimum flatness and high optical clarity.
  • Virgin crystal grade polystyrene construction
  • Available in varied sizes and styles for specialized and routine applications
  • Stacking ring and slip-ring features available
  • Supplied sterile
VWR® Petri dishes are available in a variety of sizes and styles to accommodate both specialized and routine needs. The stacking ring feature, on some models, facilitates positive stacking while the slip-ring feature, on other models, facilitates lateral or automated handling. Dishes are sterilized by irradiation or EO and are packaged in linear tear, medical style bags.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.