Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
CellBIND® Culture Dishes, Sterile, Corning®
Proveedor: CORNING MEXICANA, S.A. DE C.V. MX
CellBIND®
3295 3294 3296
89089-844CS 11903.98 MXN InStock
89089-844 89089-842 89089-840
CellBIND® Culture Dishes, Sterile, Corning®
Placas de cultivo Placas para cultivo celular
CellBIND® surface treatment improves cell attachment by incorporating more oxygen into the cell culture surface, rendering it more hydrophilic and increasing surface stability
Manufactured from optically clear virgin polystyrene, petri-style dishes feature vents to allow consistent gas exchange and stacking beads to assist in handling. Disposable dishes are sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic.
CellBIND® surfaces are nonbiological and require no special handling or storage.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.