Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Nalgene® Rapid-Flow™ Bottle-Top Vacuum Filters, Surfactant-Free Cellulose Acetate, Sterile, Thermo Scientific
Proveedor: NALGE NUNC INTERNATIONAL MX
Nalgene® MF75™
292-3320 291-4520 290-4545 290-4545 290-4520 292-4520 291-3320 290-3345 291-3345 290-3320 291-4545
28199-307CS 4658.96 MXN InStock
28199-312 28199-307 28199-301 28199-302 28199-300 28199-317 28199-303 28199-298 28199-305 28199-296 28199-309
Nalgene® Rapid-Flow™ Bottle-Top Vacuum Filters, Surfactant-Free Cellulose Acetate, Sterile, Thermo Scientific
Filtros Filtros de la parte superior de botellas
SFCA (surfactant-free cellulose acetate) membrane filters are much cleaner than standard cellulose acetate and are designed for vacuum filtration with glass media bottles
Polystyrene bottle-top design features molded graduations and a support plate that minimizes foaming and eliminates the need for a separate filter pad. Filter unit screws directly onto media bottles. Yellow collar filter cup is labeled with lot number, catalog number, pore size, and expiration date. Certified radiation-sterilized, nonpyrogenic, and noncytotoxic. The quick-disconnect sidearm accepts 1/43/8" tubing.
Note: Use only with sterile bottles designed for vacuum use. Always use safety shield during vacuum procedures. For laboratory use only, not for in vitro diagnosis or parenterals.
Use the 0.2µm size for sterilization of aqueous solutions and culture media. Select the 0.45µm size for particle analysis, scintillation counting, prefiltration of aqueous solutions, and general cytology.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
ACCESORIOS
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.