Puntas de pipeta VWR® de 1000 μl
Proveedor: VWR
VWR®
1046-960-306 1046-800-300 1041-960-306 1046-965-306 1041-800-300
83007-386CS 12904.38 MXN
83007-386 83007-376 83007-378 83007-382 83007-384
Puntas de pipeta VWR® de 1000 μl
Puntas de pipetas
Estas puntas ofrecen la máxima recuperación de las muestras y una mínima retención de líquidos.
  • Para usarse con la mayoría de pipetas
El polipropileno transparente permite la visión precisa de las muestras. La punta más larga y más delgada con punta ultrafina ayuda a eliminar la adherencia de la muestra, y permite el acceso a pequeños tubos y placas de pocillos profundos. La pared externa de las puntas graduadas cuenta con líneas de calibración al ras que eliminan la adhesión en los tubos de muestras. Las puntas graduadas también tienen marcas a los 250, 500, 750 y 1000 μL. Todas las puntas están libres de RNasa, DNasa y trazas de metales. Las puntas estériles están libres de endotoxinas. Las puntas y los anaqueles con bisagras son esterilizables en autoclave.
Información para pedidos: Los repuestos de Stack Rack son anaqueles apilables de puntas que usan el mismo fondo y la misma tapa. Los Stack Racks ofrecen una alternativa eficiente en cuanto a costo-beneficio y amable con el medio ambiente a las puntas en estantes, reduciendo al mínimo el plástico innecesario.