Puntas de pipeta con puntos biselados de VWR® y Signature™ de VWR
Proveedor: VWR
Versapro
1030-800-300 1039-800-000 1065-800-000 1030-900-300 1030-965-306 1060-800-000 1030-960-306
53508-794CS 19494.57 MXN
53508-794 53508-783 53509-122 53503-294 53508-810 53508-812 53503-566
Puntas de pipeta con puntos biselados de VWR® y Signature™ de VWR
Puntas de pipetas
Las puntas de pipeta con puntos biselados de VWR® y Signature™ de VWR proporcionan la máxima recuperación de las muestras y una mínima retención de líquidos.
  • Para usar con la mayoría de pipetas automáticas
  • Extremos biselados para mejorar la precisión y la reproducibilidad
  • Disponibles estériles o sin esterilizar
  • Esterilizables en autoclave
Tienen un extremo biselado para mayor precisión y reproducibilidad en rangos de volumen de microlitros. Las puntas de baja adherencia presentan una resina de polipropileno modificada que limita la adherencia de las células, el ADNr y otros materiales viscosos. Todas las puntas están libres de ARNasa, ADNasa y trazas de metales. Las puntas de baja adherencia también están libres de proteasa y ADN humano. Las puntas estériles no contienen endotoxinas. Las puntas y las gradillas con bisagras son totalmente esterilizables en autoclave a 122 °C (252 °F).
Tips and hinged racks are fully autoclavable to 122 °C (252 °F).
Información para pedidos: Los recambios Pak Rak® Express contienen puntas de pipeta para llenar gradillas de 8 x 12, sin el desperdicio de embalaje de las cajas de puntas convencionales. Los recambios Pak Rak Express requieren el cargador del sistema Pak Rak (véase la serie 30128-374), que dispensa las puntas de forma rápida y sencilla desde el paquete de recambio en cada gradilla, eliminando el riesgo de contaminación por el contacto con manos o guantes.